Learn More
1-Methylnicotinamide Chloride, TRC
Codice prodotto. 30483882
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483882 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30483882 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM320995100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylnicotinamide chloride
CAS 1005-24-9
Formula molecolare C7 H9 N2 O . Cl
Quantità 100 mg
Sinonimo Pyridinium','3-(aminocarbonyl)-1-methyl-','chloride (1:1), 3-Carbamoyl-1-methylpyridinium chloride (6CI,7CI), Pyridinium','3-(aminocarbonyl)-1-methyl-','chloride (9CI), Pyridinium','3-carbamoyl-1-methyl-','chloride (8CI), 1-Methyl-3-carbamoylpyridinium chloride, 1-Methylnicotinamide chloride, 3-(Aminocarbonyl)-1-methylpyridinium chloride, 3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride, N-Methyl-3-carboxamidepyridinium chloride, N-Methylnicotinamide chloride, N1-Methylnicotinamide chloride, Nicotinamide methochloride, Trigonellamide chloride
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
SMILES [Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(=O)N
IUPAC Name 1-methylpyridin-1-ium-3-carboxamide;chloride
Molecular Weight (g/mol) 172.61
Peso formulazione 172.0403