Learn More
1-Methylpiperazine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30465893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465893 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465893 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3264301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylpiperazine Dihydrochloride
CAS 34352-59-5
Formula molecolare C5H14Cl2N2
Quantità 1 g
Sinonimo N-Methylpiperazine Dihydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C5H12N2.2ClH/c1-7-4-2-6-3-5-7;;/h6H,2-5H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN1CCNCC1
IUPAC Name 1-methylpiperazine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 173.08
Peso formulazione 172.0534