Learn More
1-Methylpiperidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Methylpiperidine |
| CAS | 626-67-5 |
| Formula molecolare | C6 H13 N |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 1-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCCCC1 |
| IUPAC Name | 1-methylpiperidine |
| Molecular Weight (g/mol) | 99.174 |
| Peso formulazione | 99.1048 |