Learn More
1-Methylpyrazole, 98%
Codice prodotto. 10361643 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10361643 10 g Bottiglia in vetro 10g
10219863 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10361643 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 373540100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 930-36-9 | C4H6N2 | 82.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 930-36-9
Formula molecolare C4H6N2
Molecular Weight (g/mol) 82.1
Numero MDL MFCD00144943
InChI Key UQFQONCQIQEYPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazole, n-methylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl, pyrazole, 1-methyl, methylpyrazole, 1-methyl pyrazole, 1-methypyrazole, n-methyl pyrazole, 1-methyl-pyrazole, zlchem 255
PubChem CID 70255
ChEBI CHEBI:59025
IUPAC Name 1-methylpyrazole
SMILES CN1C=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylpyrazole
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9930g/mL
Punti di ebollizione 127°C
Punto d'infiammabilità 35°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4760 to 1.478
Quantità 10 g
Gravità specifica 0.993
Peso formulazione 82.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methylpyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.