Learn More
1-Methylpyrene, TRC
Codice prodotto. 30472185
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30472185 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30472185 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM326798250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Methylpyrene
CAS 2381-21-7
Formula molecolare C17 H12
Quantità 250 mg
Sinonimo Pyrene, 1-methyl-, 1-Methylpyrene, 3-Methylpyrene, NSC 90776
InChI Formula InChI=1S/C17H12/c1-11-5-6-14-8-7-12-3-2-4-13-9-10-15(11)17(14)16(12)13/h2-10H,1H3
SMILES Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC Name 1-methylpyrene
Molecular Weight (g/mol) 216.28
Peso formulazione 216.0939