Learn More
1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11469093
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469093 250 g 250g
11449093 10 g 10g
11459093 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11469093 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11163.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1192-58-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1192-58-1
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.128
Numero MDL MFCD00003087
InChI Key OUKQTRFCDKSEPL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formyl-1-methylpyrrole, 1-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, unii-m0hyh3d7sx, 1-methyl-2-formylpyrrole
PubChem CID 14504
IUPAC Name 1-methylpyrrole-2-carbaldehyde
SMILES CN1C=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde
Densità 1.074
Punti di ebollizione 88°C to 90°C (22 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C (161°F)
Indice di rifrazione 1.561
Quantità 250 g
Beilstein 107811
Sensibilità Air and light sensitive
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 98%