Learn More
1-Methylthio-2-propanone, TRC
Codice prodotto. 30471834
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471834 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471834 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33057810G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylthio-2-propanone
CAS 14109-72-9
Formula molecolare C4H8OS
Quantità 10 g
Sinonimo 1-(Methylthio)-2-propanone, (Methylthio)acetone, 1-(Methylsulfanyl)acetone, 1-Methylsulfanylpropan-2-one, 2-Thia-4-pentanone, Acetonyl Methyl Sulfide, alpha-(Methylthio)acetone, alpha-(Methylthio)propanone
InChI Formula InChI=1S/C4H8OS/c1-4(5)3-6-2/h3H2,1-2H3
SMILES CSCC(=O)C
IUPAC Name 1-methylsulfanylpropan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 104.17
Peso formulazione 104.0296