Learn More
Hamilton™ 1 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Codice prodotto. 17884382
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
Custom
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Blunt
Cone
Custom
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
ChemSeal (C)
Luer Lock
Luer Lock, Fixed
Luer Tip
Luer Tip, Cemented
PTFE Luer Lock (TLL)
Removable
Sample Lock
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Stile del punto dell'ago Tipo di collegamento Dimensione della confezione
17884382 22 G Sharp, Bevel, Curved, Non-coring Removable Pezzo
17834422 No Needle Included Sharp, Bevel, Curved, Non-coring PTFE Luer Lock (TLL) Pezzo
17884292 22 G Blunt Luer Tip, Cemented Pezzo
17804302 22 G Cone Luer Tip, Cemented Pezzo
17844282 22 G Sharp, Bevel, Curved, Non-coring Luer Tip Pezzo
17864292 22 G Cone Removable Pezzo
17874382 No Needle Included No Needle Included Removable Pezzo
17854192 22 G Sharp, Bevel, Curved, Non-coring Sample Lock Pezzo
17844292 No Needle Included - Luer Lock Pezzo
17804422 Custom Custom Luer Tip, Cemented Pezzo
17864372 No Needle Included No Needle Included ChemSeal (C) Pezzo
17874292 No Needle Included No Needle Included Luer Lock, Fixed Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 17884382 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore CAL81356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00€
    404.37€ / pezzi 1
    Risparmia 43.63€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 1 mL.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PTFE
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.181 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.0161 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.41 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0283 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.355 in.
Diametro (sistema metrico) interno 4.61 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 9.02 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Gas Tight Syringe
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1001 RN
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Removable