Learn More
Wheaton™ 1 mL Graduated LDPE Pasteur Pipette
Codice prodotto. 16475009
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
10/Pk
20/Pk
Bulk Bag
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 3000
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
16475009 Individually Wrapped pezzi 500
16494989 Bulk Bag pezzi 3000
16464999 10/Pk pezzi 1500
16474999 20/Pk pezzi 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16475009 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 726129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.40€
    82.65€ / pezzi 500
    Risparmia 7.75€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Pasteur pipette for simple and safe liquid measurement and transfer.
  • For liquid transfer
  • Designed to ensure safe sample transfer
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 3.5 mL
Calibrato No
Certificazione/Conformità CE Marked
Diametro (sistema metrico) esterno 4.5 mm
Dimensioni (L x P) 150 x 4.5 mm
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
Gocce/mL 43.5 μL
Graduato Sì
Graduation Type Molded
Stile della parte superiore Bulb
Tipo di imballaggio Individually Wrapped
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm