Learn More
1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, TRC
Codice prodotto. 30012299
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012299 1 g 1g
30011293 500 mg 500mg
17999994 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012299 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM8850101G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20559-16-4
Formula molecolare C22H46NO7P
Molecular Weight (g/mol) 467.58
Sinonimo (7R)-,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphatricosan-1-aminium Inner salt 4-Oxide, (R)-,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphatricosan-1-aminium Inner salt 4-Oxide, 1-Myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Myristoyl-L-α-phosphorylcholine, 1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine, 1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, Coatsome MC 40H, L-α-Myristoyllysophosphatidylcholine, M-LysoPC, Myristoyl L-α-lysolecithin, Myristoyl L-α-Lysophosphatidylcholine
IUPAC Name [(2R)-2-hydroxy-3-tetradecanoyloxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C22H46NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23(2,3)4/h21,24H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1
Peso formulazione 467.3012