Learn More
1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene, 99+%
Codice prodotto. 11312959
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11312959 10 g 10g
11302959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11312959 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27776.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 80221-11-0 | C22H26 | 290.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80221-11-0
Formula molecolare C22H26
Molecular Weight (g/mol) 290.45
Numero MDL MFCD04038794
InChI Key UUVMZCQRPVPWNI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-n-butyl-4-4-butylphenyl ethynyl benzene, 1,2-bis 4-butylphenyl ethyne, 1-butyl-4-2-4-butylphenyl ethynyl benzene, bis 4-butylphenyl ethyne, 1,2-bis 4-n-butylphenyl acetylene, 1,2-di-4-n-butylphenyl acetylene, 1,1'-ethyne-1,2-diyl bis 4-butylbenzene, 1-n-butyl-4-4-butylphenyl ethynyl benzene, 99+%
PubChem CID 13710203
IUPAC Name 1-butyl-4-[2-(4-butylphenyl)ethynyl]benzene
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(CCCC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene
Punto di fusione 40°C to 42°C
Punti di ebollizione 172°C to 174°C (0.5 mmHg)
Quantità 10 g
Peso formulazione 290.45
Percent Purity ≥99%