Learn More
1-n-Butylpyridinium bromide, 99%
Codice prodotto. 11411640
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11411640 50 g 50g
11401640 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11411640 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26995.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 874-80-6 | C9H14BrN | 216.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874-80-6
Formula molecolare C9H14BrN
Molecular Weight (g/mol) 216.12
Numero MDL MFCD00671496
InChI Key KVBQNFMTEUEOCD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-butylpyridinium bromide, butylpyridinium bromide, 1-butylpyridin-1-ium bromide, n-butylpyridinium bromide, unii-f72fd1bswg, f72fd1bswg, 1-n-butylpyridinium bromide, pyridinium, 1-butyl-, bromide, 1-butylpyridiniumbromide, acmc-209qnu
PubChem CID 2734238
IUPAC Name 1-butylpyridin-1-ium;bromide
SMILES [Br-].CCCC[N+]1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-n-Butylpyridinium bromide
Punto di fusione 105°C to 108°C
Quantità 50 g
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 216.12
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-n-Butylpyridinium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butylpyridinium bromide