Learn More
1-n-Heptyl-4-iodobenzene, 98%
Codice prodotto. 11461670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11461670 10 g 10g
11451670 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11461670 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27017.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 131894-91-2 | C13H19I | 302.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131894-91-2
Formula molecolare C13H19I
Molecular Weight (g/mol) 302.20
Numero MDL MFCD07777084
InChI Key NHXKOPSTJPLWPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-n-heptyl-4-iodobenzene, 4-heptyl-1-iodobenzene
PubChem CID 15001646
IUPAC Name 1-heptyl-4-iodobenzene
SMILES CCCCCCCC1=CC=C(I)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-n-Heptyl-4-iodobenzene
Punti di ebollizione 165°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità >120°C (248°F)
Quantità 10 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 302.19
Percent Purity 98%