Learn More
1-n-Hexyl-4-iodobenzene, 98%
Codice prodotto. 11337069
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11337069 10 g 10g
11327069 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11337069 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26878.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 62150-34-9 | C12H17I | 288.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62150-34-9
Formula molecolare C12H17I
Molecular Weight (g/mol) 288.17
Numero MDL MFCD07777097
InChI Key QCTCAMDTUGSMJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-n-hexyl-4-iodobenzene, benzene, 1-hexyl-4-iodo, 4-hexylphenyl iodide
PubChem CID 15001645
IUPAC Name 1-hexyl-4-iodobenzene
SMILES CCCCCCC1=CC=C(I)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-n-Hexyl-4-iodobenzene
Punti di ebollizione 122°C to 125°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >120°C (248°F)
Indice di rifrazione 1.553
Quantità 10 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 288.16
Percent Purity 98%