Learn More
1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)-1H-imidazole, TRC
Codice prodotto. 30370543
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370543 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370543 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD479315500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)-1H-imidazole
CAS 78162-58-0
Formula molecolare C5H9N3O2S
Quantità 500 mg
Sinonimo 1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)imidazole, Imidazole-1-sulfonic Acid Dimethylamide, N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulfonamide, N,N-Dimethylsulfamoyl-1H-imidazole, NSC 700551
InChI Formula InChI=1S/C5H9N3O2S/c1-7(2)11(9,10)8-4-3-6-5-8/h3-5H,1-2H3
SMILES CN(C)S(=O)(=O)n1ccnc1
IUPAC Name N,N-dimethylimidazole-1-sulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 175.21
Peso formulazione 175.0415