Learn More
1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)-1H-imidazole, TRC
Codice prodotto. 30377477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377477 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4793155G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)-1H-imidazole
CAS 78162-58-0
Formula molecolare C5H9N3O2S
Quantità 5 g
Sinonimo 1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)imidazole, Imidazole-1-sulfonic Acid Dimethylamide, N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulfonamide, N,N-Dimethylsulfamoyl-1H-imidazole, NSC 700551
InChI Formula InChI=1S/C5H9N3O2S/c1-7(2)11(9,10)8-4-3-6-5-8/h3-5H,1-2H3
SMILES CN(C)S(=O)(=O)n1ccnc1
IUPAC Name N,N-dimethylimidazole-1-sulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 175.21
Peso formulazione 175.0415