Learn More
1-Naphthaldehyde, 95%
Codice prodotto. 10733891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10733891 500 g Bottiglia in vetro 500g
10051460 100 g Bottiglia in vetro 100g
10125253 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10733891 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128095000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 66-77-3 | C11H8O | 156.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-77-3
Formula molecolare C11H8O
Molecular Weight (g/mol) 156.18
Numero MDL MFCD00004003
InChI Key SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthaldehyde, 1-formylnaphthalene, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthylaldehyde, alpha-naphthal, alpha-naphthaldehyde, naphthaldehyde, .alpha.-naphthal, alpha-naphthylcarboxaldehyde, alpha-naphthylaldehyde
PubChem CID 6195
ChEBI CHEBI:52367
IUPAC Name naphthalene-1-carbaldehyde
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthaldehyde
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 1.0°C to 2.0°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 160.0°C to 161.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7CHO
Indice di rifrazione 1.6500 to 1.6540
Quantità 500 g
Beilstein 07, 400
Gravità specifica 1.15
Informazioni di solubilità Solubility in water: <1g/L (20°C)
Peso formulazione 156.18
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid