Learn More
1-Naphthaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11417487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11417487 50 g 50g
11427487 250 g 250g
11407487 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11417487 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15610.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 66-77-3 | C11H8O | 156.18 g/mol
1-Naphthaldehyde is used in the synthesis of single-crystalline homochiral porous metal-organic frameworks (MOFs). It is also a starting material for the Canizzaro reaction to produce 1-Naphthoic acid and 1-Naphthalenemethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Naphthaldehyde is used in the synthesis of single-crystalline homochiral porous metal-organic frameworks (MOFs). It is also a starting material for the Canizzaro reaction to produce 1-Naphthoic acid and 1-Naphthalenemethanol.
Solubility
Soluble in ethanol, ether, acetone, benzene. Insoluble in water.
Notes
Air sensitive. Store under inert gas. Store away from oxidizing agent, air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-77-3
Formula molecolare C11H8O
Molecular Weight (g/mol) 156.18
Numero MDL MFCD00004003
InChI Key SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthaldehyde, 1-formylnaphthalene, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthylaldehyde, alpha-naphthal, alpha-naphthaldehyde, naphthaldehyde, .alpha.-naphthal, alpha-naphthylcarboxaldehyde, alpha-naphthylaldehyde
PubChem CID 6195
ChEBI CHEBI:52367
IUPAC Name naphthalene-1-carbaldehyde
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthaldehyde
Punto di fusione 1°C to 2°C
Densità 1.148
Punti di ebollizione 160°C to 161°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 112°C (233°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.653
Quantità 50 g
Beilstein 386082
Sensibilità Air sensitive; May form a precipitate
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,ether,acetone,benzene. Insoluble in water.
Peso formulazione 156.18
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthalenecarboxaldehyde