Learn More
1-Naphthaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30482918
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482918 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30482918 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN3448001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Naphthalene-1-aldehyde
CAS 66-77-3
Formula molecolare C11 H8 O
Quantità 1 g
Sinonimo 1-Naphthalenecarboxaldehyde (9CI','ACI), 1-Naphthaldehyde (8CI), 1-Formylnaphthalene, 1-Naphthylaldehyde, 1-Naphthylcarboxaldehyde, 4-Naphthalene-1-carboxaldehyde, Naphthalene-1-aldehyde, Naphthalene-1-carbaldehyde, NSC 6106, α-Naphthaldehyde, α-Naphthalenecarboxaldehyde, α-Naphthoaldehyde, α-Naphthylaldehyde, α-Naphthylcarboxaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C11H8O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-8H
SMILES O=Cc1cccc2ccccc12
IUPAC Name naphthalene-1-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 156.18
Peso formulazione 156.0575