Learn More
1-Naphthaleneacetic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479997
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16479997 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY18570
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress 1-Naphthaleneacetic acid (1-Naphthylacetic acid), a synthetic auxin, can promote plant growth. 1-Naphthaleneacetic acid is also an inhibitor of PLA2, with an IC50 of 13.16 μM.
1-Naphthaleneacetic acid (1-Naphthylacetic acid), a synthetic auxin, can promote plant growth. 1-Naphthaleneacetic acid is also an inhibitor of PLA2, with an IC50 of 13.16 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthaleneacetic acid
CAS 86-87-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H10O2
Quantità 5 g
Sinonimo 1-Naphthylacetic acid
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (537.03 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 98.05%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only