Learn More
1-Naphthaleneacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30010154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010154 10 g 10g
30009634 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010154 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN37766510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-87-3
Formula molecolare C12 H10 O2
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Sinonimo (Naphthalen-1-yl)acetic Acid, Naphazoline Nitrate Imp. B (EP), Naphazoline Hydrochloride Imp. B (EP), 1-Naphthylacetic Acid
IUPAC Name 2-naphthalen-1-ylacetic acid
SMILES OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthyl acetic acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Peso formulazione 186.0681
Percent Purity >95%