Learn More
1-Naphthalenemethylamine, 97%
Codice prodotto. 10722243 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10722243 5 g Bottiglia in vetro 5g
10530892 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10722243 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155580050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 118-31-0 | C11H12N | 158.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-31-0
Formula molecolare C11H12N
Molecular Weight (g/mol) 158.22
Numero MDL MFCD00004048
InChI Key NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 1-naphthalenemethylamine, 1-naphthalenemethanamine, 1-naphthylmethylamine, 1-aminomethyl naphthalene, 1-naphthalenemethyl amine, c-naphthalen-1-yl-methylamine, 1-naphthylmethanamine, 1-aminomethylnaphthalene, naphthylmethylamine, 1-naphthylmethyl amine hydrochloride
PubChem CID 8355
IUPAC Name naphthalen-1-ylmethanamine
SMILES [NH3+]CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthalenemethylamine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.0730g/mL
Punti di ebollizione 290°C to 293°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7CH2NH2
Indice di rifrazione 1.643
Quantità 5 g
Beilstein 12, 1316
Gravità specifica 1.073
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,carbon disulfide,sulfu,ric acid
Peso formulazione 157.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthalenemethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.