Learn More
1-Naphthalenethiol, 99%
Codice prodotto. 10597552 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10597552 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10597552 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 415270050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 529-36-2 | C10H7S | 159.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthalenethiol
Nota nome 99%
CAS 529-36-2
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 131°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H7S
Indice di rifrazione 1.6790 to 1.681
Numero MDL MFCD00039599
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 6463
Gravità specifica 1.15
Sinonimo 1-naphthalenethiol, 1-thionaphthol, naphthalenethiol, 1-naphthylthiol, unii-9a78cp495h, 1-mercaptonaphthalene, .alpha.-naphthyl mercaptan, naphthalene thiol, 1-napthalenethiol, naphthalen-1-thiol
InChI Key SEXOVMIIVBKGGM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [S-]C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
IUPAC Name naphthalene-1-thiol
Molecular Weight (g/mol) 159.23
PubChem CID 68259
Peso formulazione 160.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid