Learn More
1-Naphthoic acid, 98%
Codice prodotto. 11434003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434003 25 g 25g
11444003 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11434003 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10273.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 86-55-5 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
1-Naphthoic acid is used as an intermediate for the synthesis of pharmaceuticals, photochemicals, plant growth hormones, dyes and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Naphthoic acid is used as an intermediate for the synthesis of pharmaceuticals, photochemicals, plant growth hormones, dyes and other organic compounds.
Solubility
Freely soluble in hot alcohol and ether. Slightly soluble in hot water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry condition in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-55-5
Formula molecolare C11H8O2
Molecular Weight (g/mol) 172.183
Numero MDL MFCD00004007
InChI Key LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1-carboxynaphthalene, naphthoic acid, alpha-naphthoic acid, naphthalenecarboxylic acid, carboxynaphthalene, alpha-naphthylcarboxylic acid, naphthalene-alpha-carboxylic acid, unii-2niv4o66bh
PubChem CID 6847
ChEBI CHEBI:36466
IUPAC Name naphthalene-1-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthoic acid
Punto di fusione 160°C to 162°C
Densità 1.398
Punti di ebollizione >300°C
Punto d'infiammabilità 195°C (383°F)
Quantità 25 g
Beilstein 1908896
Indice di Merck 14,6381
Informazioni di solubilità Freely soluble in hot alcohol and ether. Slightly soluble in hot water.
Peso formulazione 172.18
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthalenecarboxylic acid