Learn More
MedChemExpress 1-Naphthol
Codice prodotto. 16402728
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16402728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16402728 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYY1309
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress 1-naphthol is an excited state proton transfer (ESPT) fluorescent molecular probe.
Specifications
CAS 90-15-3
Peso molecolare 144.17 g/mol
Quantità 5 g
Shipping Condition Room temperature
Requisiti di stoccaggio Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Solubilità Ethanol : 100 mg/mL (693.63 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 1 mg/mL (6.94 mM; Need ultrasonic)
Sinonimo Furro ER ∣ NSC 9586 ∣ Nako TRB
Bersaglio NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite
Product Type Natural Products