Learn More
1-Naphthol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-170910
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
90-15-3
C10H8O
144.17
MFCD00003930
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
7005
CHEBI:10319
naphthalen-1-ol
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
90-15-3
C10H8O
144.17
MFCD00003930
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
7005
CHEBI:10319
naphthalen-1-ol
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
1-Naphthol, 99+%, C10H8O, CAS Number-90-15-3, 1-hydroxynaphthalene, 1-naphthalenol, 1-naphthol, alpha-naphthol, basf ursol ern, fouramine ern, fourrine ern, furro er, naphthol, tertral ern, 100g, 06, 596, 278.0 deg.C to 280.0 deg.C, 100.0, 99.0, CHEBI:10319, Beige-Gray to Brown, 201-969-4, 125 deg.C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Naphthol
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 95.0°C to 97.0°C
Colore Beige-Gray to Brown
Punti di ebollizione 278.0°C to 280.0°C
Punto d'infiammabilità 125°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C10H7OH
Quantità 100 g
Beilstein 06, 596
Indice di Merck 15, 6468
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,alcohol and ether,freely soluble in chloroform,alkali hydroxide,solutions
Peso formulazione 144.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Flakes
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.