Learn More
1-Naphthol, 99+%
Codice prodotto. 10675942 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10675942 100 g Bottiglia in vetro 100g
10417330 500 g Bottiglia in vetro 500g
10217303 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10675942 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128191000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
1-Naphthol, 99+%, C10H8O, CAS Number-90-15-3, 1-hydroxynaphthalene, 1-naphthalenol, 1-naphthol, alpha-naphthol, basf ursol ern, fouramine ern, fourrine ern, furro er, naphthol, tertral ern, 100g, 06, 596, 278.0 deg.C to 280.0 deg.C, 100.0, 99.0, CHEBI:10319, Beige-Gray to Brown, 201-969-4, 125 deg.C | CAS: 90-15-3 | C10H8O | 144.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-15-3
Formula molecolare C10H8O
Molecular Weight (g/mol) 144.17
Numero MDL MFCD00003930
InChI Key KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
PubChem CID 7005
ChEBI CHEBI:10319
IUPAC Name naphthalen-1-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Naphthol
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 95.0°C to 97.0°C
Colore Beige-Gray to Brown
Punti di ebollizione 278.0°C to 280.0°C
Punto d'infiammabilità 125°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7OH
Quantità 100 g
Beilstein 06, 596
Indice di Merck 15, 6468
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,alcohol and ether,freely soluble in chloroform,alkali hydroxide,solutions
Peso formulazione 144.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Flakes
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Naphthol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.