Learn More
1-Naphthol, 99%
Codice prodotto. 11483824
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483824 500 g 500g
11473824 100 g 100g
11493824 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11483824 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11862.36
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 90-15-3 | C10H8O | 144.173 g/mol
1-Naphthol is used as a precursor in the manufacturing of various azo dyes and pharmaceuticals such as nadolol. It is used as biomarkers. It is used in analytical chemistry as Molisch’s reagent (1-naphthol dissolved in ethanol) for checking the presence of carbohydrates. It plays an essential role with sodium hypobromite to detect the presence of arginine in proteins, which is called as Sakaguchi test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Naphthol is used as a precursor in the manufacturing of various azo dyes and pharmaceuticals such as nadolol. It is used as biomarkers. It is used in analytical chemistry as Molisch’s reagent (1-naphthol dissolved in ethanol) for checking the presence of carbohydrates. It plays an essential role with sodium hypobromite to detect the presence of arginine in proteins, which is called as Sakaguchi test.
Solubility
Soluble in benzene, chloroform, ether and ethanol.
Notes
Air and light sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong bases and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-15-3
Formula molecolare C10H8O
Molecular Weight (g/mol) 144.173
Numero MDL MFCD00003930
InChI Key KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
PubChem CID 7005
ChEBI CHEBI:10319
IUPAC Name naphthalen-1-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthol
Punto di fusione 95°C to 97°C
Densità 1.28
Punti di ebollizione 278°C to 280°C
Punto d'infiammabilità 125°C (257°F)
Odore Weak, Phenol-like
Quantità 500 g
Numero UN UN2811
Beilstein 1817321
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,6383
Informazioni di solubilità Soluble in benzene,chloroform,ether and ethanol.
Peso formulazione 144.17
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Naphthol