Learn More
1-Naphthol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10499750 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Glass Jar
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10499750 250 g Glass Jar 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10499750 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore N/0300/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 90-15-3
Punto di fusione 95°C
Colore Beige
Punti di ebollizione 278°C
Imballaggio Glass Jar
Formula molecolare C10H8O
Numero MDL 3930
Quantità 250 g
Sinonimo 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
InChI Key KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
IUPAC Name naphthalen-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 144.173
PubChem CID 7005
ChEBI CHEBI:10319
Peso formulazione 144.17g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naftolo
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.