Learn More
1-Naphthol, TRC
Codice prodotto. 30138627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138627 100 g 100g
30136751 10 g 10g
30040472 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138627 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN367990100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-15-3
Formula molecolare C10 H8 O
Molecular Weight (g/mol) 144.17
Sinonimo Naphthalen-1-ol, 1-Naphthol, Duloxetine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), 1-Naphthalenol, 1-Naphthol (8CI), 1-Hydroxynaphthalene, 1-Naphthyl alcohol, BASF Ursol ERN, C.I. 76605, C.I. Oxidation Base 33, Durafur Developer D, Fouramine ERN, Fourrine 99, Fourrine ERN, Furro ER, NSC 9586, Nako TRB, Naphthol-1, Naphthyl-1-ol, Tertral ERN, Ursol ERN, Zoba ERN, α-Hydroxynaphthalene, α-Naphthol, α-Naphthyl alcohol
IUPAC Name naphthalen-1-ol
SMILES Oc1cccc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
Peso formulazione 144.0575
Percent Purity >95%