Learn More
1-Naphthoyl chloride, 99%
Codice prodotto. 10559263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10559263 50 g Bottiglia in vetro 50g
10409950 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10559263 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 270380500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 879-18-5 | C11H7ClO | 190.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 879-18-5
Formula molecolare C11H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 190.63
Numero MDL MFCD00004002
InChI Key NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride
PubChem CID 70146
IUPAC Name naphthalene-1-carbonyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthoyl chloride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 16°C to 19°C
Colore White
Densità 1.2600g/mL
Punti di ebollizione 190°C (35.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.6515 to 1.6535
Quantità 50 g
Beilstein 09, 648
Gravità specifica 1.26
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 190.63
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals, Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.