Learn More
1-Naphthoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30470678
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470678 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470678 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN49704010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Naphthoyl Chloride
CAS 879-18-5
Formula molecolare C11H7ClO
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Naphthoyl Chloride, 1-(Chlorocarbonyl)naphthalene, 1-Naphthalenecarboxylic Acid Chloride, 1-Naphthoic Acid Chloride, 1-Naphthylcarbonyl Chloride, NSC 9841, α-Naphthoyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C11H7ClO/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
SMILES ClC(=O)c1cccc2ccccc12
IUPAC Name naphthalene-1-carbonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 190.63
Peso formulazione 190.0185