Learn More
1-Naphthyl acetamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30327993
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Codice prodotto. 30327993
Marca: Dr. Ehrenstorfer DREV15450000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthyl acetamide
CAS 86-86-2
Nomi componenti o analita 1-Naphthyl acetamide
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C12 H11 N O
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1-Naphthaleneacetamide, (Naphthalen-1-yl)acetamide, 1-Naphthylacetamide
InChI Formula InChI=1S/C12H11NO/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H2,13,14)
SMILES NC(=O)Cc1cccc2ccccc12
IUPAC Name 2-naphthalen-1-ylacetamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molecular Weight (g/mol) 185.22
Quantità 5 mL
Peso formulazione 185.0841 g/mol