Learn More
1-Naphthyl acetate, 99%
Codice prodotto. 11448087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11448087 250 g 250g
11438087 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11448087 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17482.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 830-81-9 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 830-81-9
Formula molecolare C12H10O2
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00003922
InChI Key VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthyl acetate, 1-acetoxynaphthalene, alpha-naphthyl acetate, 1-naphthol, acetate, a-naphthyl acetate, naphthyl acetate, naphthalene, 1-acetoxy, 1-naphthalenol, acetate, acetic acid 1-naphthyl ester, alpha-naphthol acetate
PubChem CID 13247
IUPAC Name naphthalen-1-yl acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthyl acetate
Punto di fusione 43°C to 46°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 250 g
Beilstein 2046403
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 99%