Learn More
1-Naphthyl Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Naphthyl Acetate |
| CAS | 830-81-9 |
| Formula molecolare | C12 H10 O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-Acetoxynaphthalene, 1-Naphthalen-1-yl Acetate, 1-Naphthyl Acetate, Acetic Acid 1-Naphthyl Ester, NSC 9846, Naphthalen-1-yl Acetate, α-Acetoxynaphthalene, α-Naphthol Acetate, α-Naphthyl Acetate |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC Name | naphthalen-1-yl acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.207 |
| Peso formulazione | 186.068 |