Learn More
1-Naphthyl butyrate, 98+%
Codice prodotto. 11460827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11460827 25 g 25g
11440827 1 g 1g
11450827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11460827 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23221.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 3121-70-8 | C14H14O2 | 214.264 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3121-70-8
Formula molecolare C14H14O2
Molecular Weight (g/mol) 214.264
Numero MDL MFCD00003923
InChI Key XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthyl butyrate, .alpha.-naphthyl butyrate, alpha-naphthyl butyrate, naphthalen-1-yl butyrate, butanoic acid, 1-naphthalenyl ester, butyric acid, 1-naphthyl ester, 1-naphthylbutyrate, unii-9uzl9u0cik, butyric acid 1-naphthyl ester, 9uzl9u0cik
PubChem CID 76571
IUPAC Name naphthalen-1-yl butanoate
SMILES CCCC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthyl butyrate
Densità 1.09
Punti di ebollizione 125°C to 130°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 62°C (143°F)
Indice di rifrazione 1.571
Quantità 25 g
Beilstein 2558646
Peso formulazione 214.27
Percent Purity ≥98%