Learn More
1-Naphthyl butyrate, 98%
Codice prodotto. 10746622 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10746622 1 g Bottiglia in vetro 1g
10787002 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10746622 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 334950010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3121-70-8 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3121-70-8
Formula molecolare C14H14O2
Molecular Weight (g/mol) 214.26
Numero MDL MFCD00003923
InChI Key XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthyl butyrate, .alpha.-naphthyl butyrate, alpha-naphthyl butyrate, naphthalen-1-yl butyrate, butanoic acid, 1-naphthalenyl ester, butyric acid, 1-naphthyl ester, 1-naphthylbutyrate, unii-9uzl9u0cik, butyric acid 1-naphthyl ester, 9uzl9u0cik
PubChem CID 76571
IUPAC Name naphthalen-1-yl butanoate
SMILES CCCC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthyl butyrate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 125°C to 130°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible in water
Peso formulazione 214.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid