Learn More
1-Naphthyl Isocyanate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Naphthyl Isocyanate |
| CAS | 86-84-0 |
| Formula molecolare | C11H7NO |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-Isocyanatonaphthalene, 1-Naphthalene Isocyanate, NSC 4023, Naphthalen-1-ylisocyanate, alpha-Naphthyl Isocyanate, 1-Naphthyl Ester Isocyanic Acid; |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H7NO/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7H |
| SMILES | O=C=Nc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC Name | 1-isocyanatonaphthalene |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.18 |
| Peso formulazione | 169.0528 |