Learn More
1-Naphthyl isothiocyanate, 98%
Codice prodotto. 10723711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10723711 5 g Bottiglia in vetro 5g
10437520 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10723711 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128240050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 551-06-4 | C11H7NS | 185.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 551-06-4
Formula molecolare C11H7NS
Molecular Weight (g/mol) 185.25
Numero MDL MFCD00003882
InChI Key JBDOSUUXMYMWQH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthyl isothiocyanate, 1-naphthylisothiocyanate, anit, kesscocide, alpha-naphthyl isothiocyanate, naphthalene, 1-isothiocyanato, naphthalene, isothiocyanato, isothiocyanic acid, 1-naphthyl ester, 1-naftylisothiokyanat, isothiocyanic acid 1-naphthyl ester
PubChem CID 11080
ChEBI CHEBI:35455
IUPAC Name 1-isothiocyanatonaphthalene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthyl isothiocyanate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 55.5°C to 57.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7NCS
Quantità 5 g
Beilstein 12, 1244
Fieser 01,718
Indice di Merck 15, 6493
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ether, benzene, hot alcohol,, acetone and ccl4
Peso formulazione 185.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthyl isothiocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.