Learn More
1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate, 98%
Codice prodotto. 10585924 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10585924 25 g Bottiglia in vetro 25g
10482054 1 g Bottiglia in vetro 1g
10011574 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10585924 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398260250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 207569-06-0 | C10H7Na2O4P | 268.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207569-06-0 , 2183-17-7
Formula molecolare C10H7Na2O4P
Molecular Weight (g/mol) 268.12
Numero MDL MFCD00041007
InChI Key QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
PubChem CID 24212014
IUPAC Name disodium;naphthalen-1-yl phosphate;hydrate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97.5% (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 286.13
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.