Learn More
1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate, 99%
Codice prodotto. 11429917
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11429917
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22866.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate, 99%, C10H9Na2O5P, CAS Number-207569-06-0 | CAS: 207569-06-0 | C10H7Na2O4P | 268.12 g/mol
1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207569-06-0
Formula molecolare C10H7Na2O4P
Molecular Weight (g/mol) 268.12
Numero MDL MFCD00041007
InChI Key QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
PubChem CID 24212014
IUPAC Name disodium;naphthalen-1-yl phosphate;hydrate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
Punto di fusione >300°C
Quantità 1 g
Beilstein 4895811
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 268.12 (Anhydrous)
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Naphthylphosphatedisodium salt hydrate