Learn More
1-Naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, 98+%
Codice prodotto. 10752685 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10752685 25 g Bottiglia in vetro 25g
10434345 1 g Bottiglia in vetro 1g
10124760 5 g Bottiglia in vetro 5g
15169253 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10752685 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 226890250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 81012-89-7 | C10H7O4P | 222.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81012-89-7
Formula molecolare C10H7O4P
Molecular Weight (g/mol) 222.14
Numero MDL MFCD00150615
InChI Key YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
SMILES [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 189.0°C to 191.0°C
Colore White
pH 3.5 to 4.5 (5% aq. soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7OP(O)(OH)ONa·H2O
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless to light yellow
IUPAC Name naphthalen-1-yl dihydrogen phosphate;sodium;hydrate
Peso formulazione 264.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Fine Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt, monohydrate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.