Learn More
1-Naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, 98+%
Codice prodotto. 15169253 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15169253 100 g Bottiglia in vetro 100g
10434345 1 g Bottiglia in vetro 1g
10124760 5 g Bottiglia in vetro 5g
10752685 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15169253 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 226891000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 81012-89-7 | C10H7O4P | 222.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81012-89-7
Formula molecolare C10H7O4P
Molecular Weight (g/mol) 222.14
Numero MDL MFCD00150615
InChI Key YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
SMILES [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 189.0°C to 191.0°C
Colore White
pH 3.5 to 4.5 (5% aq. soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7OP(O)(OH)ONa·H2O
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless to light yellow
IUPAC Name naphthalen-1-yl phosphate
Peso formulazione 264.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Fine Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt, monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.