Learn More
1-Naphthyl Phosphate Monosodium Salt Monohydrate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11420625 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420625 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11420625 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219941005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    144.90€ / 5g
    Risparmia 8.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Inhibits acid, alkaline and protein phosphatases. 1-Naphthyl Phosphate Monosodium Salt Monohydrate, MP Biomedicals is a non-specific phosphatase inhibitor. It is the preferred substrate for bioanalytical determinations of acid phosphatases, such as prosta
Identificatori chimici
CAS 81012-89-7
Formula molecolare C10H7O4P
Molecular Weight (g/mol) 222.14
Numero MDL MFCD00150615
InChI Key YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
SMILES [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Soluble in water (50mg/mL)
IUPAC Name naphthalen-1-yl dihydrogen phosphate;sodium;hydrate
Peso formulazione 264.87g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthyl Phosphate Monosodium Salt Monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthyl PhosphateMonosodium Salt Monohydrate