missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Naphthyl PP1 hydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16495918
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16495918 10 mg 10mg
16482067 50 mg -
16468557 5 mg -
16436366 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16495918 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13941B

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress 1-Naphthyl PP1 hydrochloride (1-NA-PP 1 hydrochloride) is a selective inhibitor of src family kinases. 1-Naphthyl PP1 hydrochloride inhibits v-Src and c-Fyn, c-Abl, CDK2 and CAMK II with IC50s of 1.0, 0.6, 0.6, 18 and 22 μM, respectively.

1-Naphthyl PP1 hydrochloride (1-NA-PP 1 hydrochloride) is a selective inhibitor of src family kinases. 1-Naphthyl PP1 hydrochloride inhibits v-Src and c-Fyn, c-Abl, CDK2 and CAMK II with IC50s of 1.0, 0.6, 0.6, 18 and 22 μM, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico 1-Naphthyl PP1 hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 956025-47-1
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H20ClN5
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo 1-NA-PP 1 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 73 mg/mL (206.30 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC(N1N=C(C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)C4=C(N)N=CN=C41)(C)C.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 353.85
Peso formulazione 353.85
Percent Purity 99.94%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.