Learn More
1-Naphthylacetamide, 98%
Codice prodotto. 11436876
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11436876
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23986.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 86-86-2 | C12H11NO | 185.226 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-86-2
Formula molecolare C12H11NO
Molecular Weight (g/mol) 185.226
Numero MDL MFCD00004047
InChI Key XFNJVKMNNVCYEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthaleneacetamide, 1-naphthylacetamide, 2-1-naphthyl acetamide, frufix, rootone, naphthaleneacetamide, amid-thin, dirigol n, amid-thin w, naam
PubChem CID 6861
ChEBI CHEBI:81810
IUPAC Name 2-naphthalen-1-ylacetamide
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthylacetamide
Punto di fusione 176°C to 178°C
Quantità 500 g
Peso formulazione 185.23
Percent Purity 98%