Learn More
1-Naphthylacetic acid, 95%
Codice prodotto. 10377411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10377411 25 g Bottiglia in vetro 25g
10387411 100 g Bottiglia in vetro 100g
10086043 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10377411 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 349640250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 86-87-3 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-87-3
Formula molecolare C12H10O2
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00004046
InChI Key PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop
PubChem CID 6862
ChEBI CHEBI:32918
IUPAC Name 2-naphthalen-1-ylacetic acid
SMILES OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthylacetic acid
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 126.0°C to 133.0°C
Colore Beige or White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 09, 666
Indice di Merck 15, 6456
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.38g/L (17°C). Other solubilities: soluble in aceton
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.