Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 1-Naphthylacetic acid |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 126.0°C to 133.0°C |
| Colore | Beige or White to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 09, 666 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Naphthylacetic acid
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.