Learn More
1-Naphthylacetonitrile, 97%
Codice prodotto. 11326966
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11326966 100 g 100g
11306966 5 g 5g
11316966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11326966 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06696.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 132-75-2 | C12H9N | 167.211 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 132-75-2
Formula molecolare C12H9N
Molecular Weight (g/mol) 167.211
Numero MDL MFCD00004041
InChI Key OQRMWUNUKVUHQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthylacetonitrile, 2-naphthalen-1-yl acetonitrile, 1-naphthyl acetonitrile, 1-naphthaleneacetonitrile, acetonitrile, 1-naphthyl, alpha-naphthylacetonitrile, alpha-naphthyl acetonitrile, 1-naphthylmethylcyanide, .alpha.-naphthylacetonitrile, 2-1-naphthyl acetonitrile
PubChem CID 8596
IUPAC Name 2-naphthalen-1-ylacetonitrile
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthylacetonitrile
Punto di fusione 33°C to 35°C
Punti di ebollizione 180°C to 182°C (9 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.6192
Quantità 100 g
Numero UN UN3439
Beilstein 1101012
Peso formulazione 167.21
Percent Purity 97%