Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Naphthylacetonitrile |
| Nota nome | 97% |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 33.0°C to 35.0°C |
| Colore | Yellow to Brown |
| Punti di ebollizione | 191.0°C to 194.0°C (18.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >112°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Naphthylacetonitrile
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.